Läs mer
2,4-Dichlorofluorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorofluorobenzene |
| CAS | 1435-48-9 |
| Molekylformel | C6H3FCl2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-1-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.99 |
| Formel vikt | 163.9596 |