Läs mer
2,4-diklornikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15204784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15204784
Brand: Thermo Scientific Acros 449830010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloronicotinic acid
CAS 262423-77-8
Smältpunkt 151°C to 156°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H3Cl2NO2
MDL-nummer MFCD06796292
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloronicotinc acid, 2,4-dichloronicotinicacid, 2,4-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2.4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-3-carboxylicacid, dichloronicotinic acid;, pubchem17746, 2,4-dichloronicotinic acid;
InChI-nyckel ZFGZNVSNOJPGDV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1Cl
IUPAC-namn 2,4-diklorpyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.00
PubChem CID 10583887
Formel vikt 192
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichloronicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.