Läs mer
2,4-diklorfenol 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312075
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312075 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30312075 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010065ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichlorophenol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C6 H4 Cl2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dichlorphenol, Phenol, 2,4-dichloro-, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
LEDER Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4-diklorfenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 163
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 161,9639 g/mol