missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dichlorophenol-13C6, TRC

Produktkod. 30135602
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135602 25 mg
30137833 10 mg
30005153 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43568625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1202864-83-2
Molekylformel 13C6 H4 Cl2 O
Molekylvikt (g/mol) 168.96
Synonym 2,4-Dichlorophenol 13C6, 2,4-Dichlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC-namn 2,4-dichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
LEDER O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenol13C6
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad GC
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 167.984
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.