Läs mer
2,4-Dichlorophenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorophenol13C6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 167.984 |
| Procent renhet | >95% |