Läs mer
2,4-Dichlorophenol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorophenol-3,5,6 D3 |
| CAS | 93951-74-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 2H3 H Cl2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phen-2,3,5-d3-ol, 4,6-dichloro- (9CI), 2,4-Dichlorophenol D3, 2,4-Dichlorophenol (ring-D3), 2,4-Dichlorophenol-3,5,6-D3, 2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-3,5,6-trideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.02 |
| Visa mer |