Läs mer
2,4-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879080
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879080 500 g 500g
15869080 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15879080 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8037740500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-83-2
Kvalitet Research
Molekylformel 2,4-(Cl)2C6H3OH
Molekylvikt (g/mol) 163
Specifikationer
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 209°C to 211°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002169
Kvantitet 500 g
Synonym 2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenol