Läs mer
2,4-diklorfenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorophenol |
| CAS | 120-83-2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 O |
| Synonym | 2,4-Dichlorophenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4-diklorfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 161.9639 |