missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2,4-Dichlorophenoxy-d3)acetic-d2 Acid, CDN

Produktkod. 30318873
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318873 0.005 g
30328093 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318873 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND51210.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-D D5
CAS 352438-69-8
Molekylformel C8 D5 H Cl2 O3
Kvantitet 0.005 g
Synonym Acetic-2,2-d2 acid, 2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)- (ACI), 2-(4,6-Dichlorophenoxy-2,3,5-d3)acetic-2,2-d2 acid (ACI), Acetic-d2 acid, (4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), 2,4-D D5, 2,4-D-d5, (2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)dideuterioacetic Acid, (2,4-Dichlorophenoxy-d3)acetic-d2 Acid
InChI formel InChI=1 S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3 H,4H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4D2
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-(2,4-dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 226.0683
Formel vikt 225.0008 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.