Läs mer
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ring-13C6 |
| CAS | 150907-52-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C6 C2 H6 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy-13C6)- (9CI), 2,4-D (phenyl-13C6), 2,4-D 13C6, 2,4-D 13C6 (phenyl 13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1 |
| LEDER | OC(=O)CO[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4,6-dichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)oxyacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.99 |
| Visa mer |