Läs mer
2,4-diklorfenoxiättiksyra, 98,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447900 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447900 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11447900 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210155380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    747.80 SEK / 100g
    Save 37.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS 94-75-7
Färg Orange-tan till vit
Densitet 0,66 g/cm3 (bulkdensitet)
Analysprocentintervall 98.0%
Molekylformel C8H6Cl2O3
Kvantitet 100 g
Synonym 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
InChI-nyckel OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2,4-diklorfenoxi)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 221.033
PubChem CID 1486
ChEBI CHEBI:28854
Formel vikt 221.04
Fysisk form Pulver