Läs mer
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15870971
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870971 1 kg 1kg
15850971 5 g 5g
15860971 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15870971 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8204511000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-75-7
Kvalitet Research
Molekylformel 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
Molekylvikt (g/mol) 221.04
Specifikationer
Smältpunkt 134°C to 137°C
Densitet 1.42 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 160°C/0.53 hPa
MDL-nummer MFCD00004300
Kvantitet 1 kg
Synonym 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid