Läs mer
2,4-diklorofenylisocyanat, 96 %
Produktkod. 11307546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307546 1 g 1g
11317546 5 g 5g
11327546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11089.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
CAS: 2612-57-9 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2612-57-9
Molekylformel C7H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 188.007
MDL-nummer MFCD00002001
InChI-nyckel OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
PubChem CID 75789
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Smältpunkt 57°C to 61°C
Kokpunkt 80°C (1 mmHg)
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2250
Beilstein 2090780
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 188.01
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.