Läs mer
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11479606
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479606 5 g 5g
11489606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20178.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6590-96-1 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6590-96-1
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.07
MDL-nummer MFCD00037827
InChI-nyckel WVBNZZHGECFCSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,2,4-dichloro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato, 2,4-dichlorobenzenisothiocyanate, acmc-1b3n1, tos-bb-1123, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 81066
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-isotiocyanatobensen
LEDER ClC1=CC=C(N=C=S)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 36°C to 39°C
Kokpunkt 130°C to 133°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 777072
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.