Läs mer
(2,4-diklorfenyl)-metansulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473360
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473360 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10473360 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00259DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2, 4-Dichlorophenyl)-methanesulfonyl chloride
CAS 88691-50-3
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5Cl3O2S
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl methylsulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2,4-dichloro, acmc-20do05, 2,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone
InChI-nyckel SNLHLLYEHFIELA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)metansulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 259.525
PubChem CID 594471
Formel vikt 259.53
Procent renhet 97%