Läs mer
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31068455
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31068455 1 kg
31067333 10 g
31067071 25 g
31058269 100 g
31056120 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31068455 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD109441000g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenylacetic acid
CAS 19719-28-9
Molekylformel C8H6Cl2O2
MDL-nummer MFCD00004318
Kvantitet 1 kg
LEDER C1=C(C(=CC=C1Cl)CC(O)=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 205.04
Procent renhet 98%