Läs mer
2,4-diklorfenyleddiksyra, 98+%
Produktkod. 11459373
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459373 100 g 100g
11439373 5 g 5g
11449373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11791.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205,034 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19719-28-9
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.034
MDL-nummer MFCD00004318
InChI-nyckel GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88209
IUPAC-namn 2-(2,4-diklorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Smältpunkt 128 °C till 130 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 1948767
Synonym 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Formel vikt 205.04
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.