Läs mer
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10735801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10735801 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10735801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134270100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichlorophenylacetic acid
Namnnotering 99%
CAS 19719-28-9
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 128.0°C to 133.0°C
Färg Beige-Yellow to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H6Cl2O2
Linjär formel Cl2C6H3CH2COOH
MDL-nummer MFCD00004318
Kvantitet 10 g
Beilstein 09, III, 2271
Synonym 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ether,alcohol and chloroform
InChI-nyckel GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 205.04
PubChem CID 88209
Formel vikt 205.04
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.