Läs mer
2,4-diklorfenylhydrazinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11404363
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404363 10 g 10g
11414363 50 g 50g
11424363 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10943.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5446-18-4
Molekylformel C6H7Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 213.486
MDL-nummer MFCD00012929
InChI-nyckel DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
PubChem CID 2723905
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼212°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 3708828
Formel vikt 213.49
Procent renhet 98%