Läs mer
2,4-diklorfenylhydrazinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11424363
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424363 250 g 250g
11404363 10 g 10g
11414363 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10943.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5446-18-4
Molekylformel C6H7Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 213.486
MDL-nummer MFCD00012929
InChI-nyckel DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
PubChem CID 2723905
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼212 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3708828
Formel vikt 213.49
Procent renhet 98%