Läs mer
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10592951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10592951 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10592951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166740250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
CAS 5446-18-4
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H7Cl3N2
Linjär formel Cl2C6H3NHNH2·HCl
MDL-nummer MFCD00012929
Kvantitet 25g
Beilstein 15, I, 107
Synonym 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
InChI-nyckel DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
IUPAC-namn (2,4-dichlorophenyl)hydrazine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 213.486
PubChem CID 2723905
Formel vikt 213.49
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.