Läs mer
2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15731749 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15731749 250 mg 250mg
15721749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15731749 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454022500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 39551-54-7
Molekylformel C7H3Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 200.03
InChI-nyckel UVVFNZJVLRJSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloropyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem15434, 2,4-dichloro-pyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine,2,4-dichloro
PubChem CID 11958053
IUPAC-namn 2,4-dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
LEDER C1=CC2=C(C(=NC(=N2)Cl)Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Smältpunkt 175.0°C to 177.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.03
Procent renhet 95%