Läs mer
2,4-Dikloropyrimidin, 98+%
Produktkod. 11414090
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414090 5 g 5g
11492098 10 g 10g
11402108 50 g 50g
11412108 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11414090 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15131.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148,974 g/mol
2,4-diklorpyrimidin används vid syntes av medicinskt viktiga 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den genomgår effektiv en-kärl, regioselektiv dubbel Suzuki-kopplingsreaktion för att ge diarylerade pyrimidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-diklorpyrimidin används vid syntes av medicinskt viktiga 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoler. Den genomgår effektiv en-kärl, regioselektiv dubbel Suzuki-kopplingsreaktion för att ge diarylerade pyrimidiner.
Löslighet Löslig i
vatten (delvis), metanol, kloroform och etylacetat.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3934-20-1
Molekylformel C4H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 148.974
MDL-nummer MFCD00006061
InChI-nyckel BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
IUPAC-namn 2,4-diklorpyrimidin
LEDER C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloropyrimidine
Smältpunkt 57°C to 62°C
Kokpunkt 101°C (23 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 110911
Känslighet Moisture sensitive
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Formel vikt 148.98
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.