Läs mer
2,4-dikloropyrimidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloropyrimidine |
| CAS | 3934-20-1 |
| Molekylformel | C4 H2 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Pyrimidine, 2,4-dichloro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), Pyrimidine, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride, NSC 20212, NSC 37531, NSC 49119, GS-609744, GR50369X, SKF-17012, DCP, MMB, GS-0387-01, GSK3070785B, Momelotinib related |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H |
| LEDER | Clc1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dikloropyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.98 |
| Formel vikt | 147.9595 |