Läs mer
2,4-dikloropyrimidin, TRC
Produktkod. 30373577
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30373577 10 g
1 options
Produktkod. 30373577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43584510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloropyrimidine
CAS 3934-20-1
Molekylformel C4 H2 Cl2 N2
Kvantitet 10 g
Synonym Pyrimidine, 2,4-dichloro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), Pyrimidine, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride, NSC 20212, NSC 37531, NSC 49119, GS-609744, GR50369X, SKF-17012, DCP, MMB, GS-0387-01, GSK3070785B, Momelotinib related
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
LEDER Clc1ccnc(Cl)n1
IUPAC-namn 2,4-dikloropyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 148.98
Formel vikt 147.9595