Läs mer
2,4-dikloroquinazolin, 97 %
Produktkod. 15547529 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15547529 25 g 25g
15537529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15547529 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460730250
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 607-68-1 | C8H4Cl2N2 | 199,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-68-1
Molekylformel C8H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 199.03
MDL-nummer MFCD00091950
InChI-nyckel TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline
PubChem CID 252886
IUPAC-namn 2,4-diklorokinazolin
LEDER ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloroquinazoline
Smältpunkt 115,0 °C till 121,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 199.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.