Läs mer
2,4-Dichloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloroquinoline |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H |
| Formel vikt | 196.9799 |