Läs mer
2,4-diklortoluen, 99 %
Produktkod. 10697132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10697132 250 mL Glasflaska 250ml
10123750 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10697132 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163282500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 95-73-8 | C7H6Cl2 | 161,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-73-8
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.03
MDL-nummer MFCD00000583
InChI-nyckel FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-methyl, toluene, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-1-methyl-benzene, unii-3s32n6lg3x, 2,4-dichloromethylbenzene, 2,4-dct, 2,4-diclorotoluene, 4,6-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-toluen
PubChem CID 7254
ChEBI CHEBI:81651
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-metylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichlorotoluene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -14,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 200,0 °C
Flampunkt 79 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H3Cl2
Brytningsindex 1,5450 till 1,5470
Kvantitet 250 mL
Beilstein 05, 295
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och aceton
Formel vikt 161.03
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichlorotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.