missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dicyano-3-(2-methylpropyl)-pentanediamide (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30371114
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371114 1 g
30369433 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4377801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 185815-56-9
Molekylformel C11H16N4O2
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Synonym Pregabalin Impurity 9
LEDER NC(C(C#N)C(CC(C)C)C(C(N)=O)C#N)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dicyano-3-(2-methylpropyl)-pentanediamide (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O2/c1-6(2)3-7(8(4-12)10(14)16)9(5-13)11(15)17/h6-9H,3H2,1-2H3,(H2,14,16)(H2,15,17)
Formel vikt 236.1273
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.