Läs mer
2,4-Diethoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diethoxybenzaldehyde |
| CAS | 22924-16-9 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| MDL-nummer | MFCD00995010 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=CC1=CC=C(OCC)C=C1OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Procent renhet | 97% |