Läs mer
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 5809-23-4 |
| Molekylformel | C18H19NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4/c1-3-19(4-2)12-9-10-15(16(20)11-12)17(21)13-7-5-6-8-14(13)18(22)23/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3,(H,22,23) |
| LEDER | CCN(CC)c1ccc(C(=O)c2ccccc2C(=O)O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.35 |
| Formel vikt | 313.1314 |