Läs mer
2,4-Difluor-1-nitrobensen, 98 %
Produktkod. 11490783
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490783 100 g 100g
11480783 25 g 25g
11400793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13249.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 446-35-5 | C6H3F2NO2 | 159,09 g/mol
2,4-difluoronitrobensen har använts i syntesen av 2,4-difluor-5-nitrobensensulfonsyra via sulfoneringsreaktion, (± )-horsfilin och hartsbundna-2-arylaminobensimidazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-difluornitrobensen har använts i syntesen av 2,4-difluoro-5-nitrobensensulfonsyra via sulfoneringsreaktion,
(± )-horsfilin och hartsbundna-2-arylaminobensimidazoler.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-35-5
Molekylformel C6H3F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.09
MDL-nummer MFCD00007050
InChI-nyckel RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoronitrobenzene, benzene, 2,4-difluoro-1-nitro, 1-nitro-2,4-difluorobenzene, 1,3-difluoro-4-nitrobenzene, unii-6398y1d7js, 2,4-difluoro-1-nitro-benzene, pubchem2288, 2,4-difluornitrobenzol, 2,4-difluoronitrobenzol, acmc-1akft
PubChem CID 67967
IUPAC-namn 2,4-difluoro-l-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifica
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
Smältpunkt 9 °C till 10 °C
Densitet 1.45
Kokpunkt 203 °C till 204 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2048034
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 159.09
Procent renhet 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.