Läs mer
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetofenon, 97 %
Produktkod. 15456836
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456836 25 g 25g
15446836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61887.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 86404-63-9 | C10H7F2N3O | 223,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86404-63-9
Molekylformel C10H7F2N3O
Molekylvikt (g/mol) 223.183
MDL-nummer MFCD02093825
InChI-nyckel XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
PubChem CID 588080
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorfenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)etanon
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Smältpunkt 103 °C till 107 °C
Färg Brun till vit
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.