Läs mer
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid |
| CAS | 870718-06-2 |
| Molekylformel | C7H5BF2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BF2O3/c9-6-2-1-5(8(12)13)7(10)4(6)3-11/h1-3,12-13H |
| LEDER | FC(C=C1)=C(C=O)C(F)=C1B(O)O |
| IUPAC-namn | (2,4-difluoro-3-formylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.92 |
| Formel vikt | 186.03 |