Läs mer
2,4-Difluoro-3-metoxianlin, 97 %
Produktkod. 11435860
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435860 5 g 5g
11425860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26489.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 886499-08-7 | C7H7F2NO | 159,14 g/mol
2,4-Difluoro-3-metoxianilin är en fluorerad förening som används som byggsten i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2,4-difluor-3-metoxianilin är en fluorerad förening som
används som byggsten i organisk syntes.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886499-08-7
Molekylformel C7H7F2NO
Molekylvikt (g/mol) 159.14
MDL-nummer MFCD04115929
InChI-nyckel ISMLABQIDHXORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methoxyphenylamine, 2,4-difluoro-3-methoxy-aniline, benzenamine, 2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3865162
IUPAC-namn 2,4-difluoro-3-metoxianilin
LEDER COC1=C(F)C=CC(N)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 159.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.