Läs mer
2,4-Difluor-3-metoxybensoesyra, 98+%
Produktkod. 11466430
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466430 25 g 25g
11401090 1 g 1g
11456430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25597.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 178974-97-5 | C8H6F2O3 | 188,13 g/mol
2,4-difluor-3-metoxibensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-difluor-3-metoxibensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178974-97-5
Molekylformel C8H6F2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.13
MDL-nummer MFCD02258905
InChI-nyckel KWLIGHXPUYUTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methoxy-benzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxylbenzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxy benzoic acid, pubchem4941, acmc-1cabj, 3-methoxy-2,4-difluorobenzoic acid, benzoic acid,2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3780555
IUPAC-namn 2,4-difluoro-3-metoxibensoesyra
LEDER COC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 193 °C till 195 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 188.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.