Läs mer
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444737
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444737 5 g 5g
15454737 250 mg 250mg
15434737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15444737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32060.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 847502-90-3
Molekylformel C8H9F2N
Molekylvikt (g/mol) 157.164
MDL-nummer MFCD08275293
InChI-nyckel LPMVSOQQHWTDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methylbenzylamine, 1-2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, 2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine,2,4-difluoro-3-methyl
PubChem CID 11469203
IUPAC-namn (2,4-difluoro-3-methylphenyl)methanamine
LEDER CC1=C(C=CC(=C1F)CN)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Kokpunkt 42°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 157.16
Procent renhet 98%