Läs mer
2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N2O3/c11-6-4-7(12)8(3-5(6)9(15)16)14-2-1-13-10(14)17/h3-4H,1-2H2,(H,13,17)(H,15,16) |
| Formel vikt | 242.0503 |