Läs mer
2,4-Difluoro-5-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Difluoro-5-(5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)aniline |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F2N4/c14-9-7-10(15)11(16)6-8(9)13-18-17-12-4-2-1-3-5-19(12)13/h6-7H,1-5,16H2 |
| Formel vikt | 264.1187 |