Läs mer
2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484397
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15484397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31770.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367954-99-2
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD09835285
InChI-nyckel YWQRTHMEMOUEPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-5-methylbenzoicacid, benzoic acid,2,4-difluoro-5-methyl, 2,4-difluoro-5-methyl-benzoic acid, pubchem8228
PubChem CID 10975945
IUPAC-namn 2,4-difluoro-5-methylbenzoic acid
LEDER CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Smältpunkt 159°C to 166°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.13
Procent renhet 98%