Läs mer
2,4-Difluor-5-nitrobensoesyra, 97 %
Produktkod. 15455367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455367 25 g 25g
15435367 1 g 1g
15445367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32617.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 153775-33-8 | C7H2F2NO4 | 202,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153775-33-8
Molekylformel C7H2F2NO4
Molekylvikt (g/mol) 202.09
MDL-nummer MFCD04115713
InChI-nyckel MDFSGDMPHMKKGB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2782822
IUPAC-namn 2,4-difluoro-5-nitrobensoat
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(=C(F)C=C1F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 125 °C till 133 °C
Kvantitet 25 g
Synonym 2,4-difluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-nitro, benzoic acid,2,4-difluoro-5-nitro, 2,4-difluoro-5-nitro-benzoic acid, acmc-209d9v, ksc527s6t, 2,4-difluoro-5-nitrobenzoicacid, buttpark 156\01-93
Formel vikt 203.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.