Läs mer
2,4-Difluor-5-nitrofenol, 98 %
Produktkod. 15444757
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444757 5 g 5g
15454757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32081.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 113512-57-5 | C6H3F2NO3 | 175,091 g/mol
2,4-difluor-5-nitrofenol kan användas i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-difluor-5-nitrofenol kan användas i kemisk syntes.
Löslighet Svårlöslig i vatten
men lättlöslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113512-57-5
Molekylformel C6H3F2NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.091
MDL-nummer MFCD08443942
InChI-nyckel SMRYCTJAGPDVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-5-nitrobenzenol, phenol, 2,4-difluoro-5-nitro, difluoronitrobenzenol, acmc-209wyr, 2,4-difluoro-5-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 10921024
IUPAC-namn 2,4-difluoro-5-nitrofenol
LEDER C1=C(C(=CC(=C1O)F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Smältpunkt 112°C to 120°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water but readily soluble in organic solvents.
Formel vikt 175.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.