Läs mer
(2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 1808997-86-5 |
| Molekylformel | C7H7BF2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | B-(2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BF2O3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(F)cc(F)c1B(O)O |
| IUPAC-namn | (2,4-difluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.94 |
| Formel vikt | 188.0456 |