Läs mer
2,4-Difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazolyl)acetofenon, TRC
Produktkod. 30132808
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132808 5 g
30136286 250 g
17939454 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4458855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86404-63-9
Molekylformel C10 H7 F2 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 223.18
Synonym Ethanone, 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(4H-1,3,4-triazol-4-yl)ethan-1-one, 2',4'-Difluoro-2-(1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, UK 51060, Voriconazole Imp. A (EP)
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorfenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)etanon
LEDER Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Formel vikt 223.0557