Läs mer
2,4-Difluoranilin, 99 %
Produktkod. 10122910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122910 10 mL Glasflaska 10ml
10645532 25 mL Glasflaska 25ml
10761555 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10122910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114590100
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 367-25-9 | C6H5F2N | 129,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-25-9
Molekylformel C6H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 129.11
MDL-nummer MFCD00007648
InChI-nyckel CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
PubChem CID 9709
IUPAC-namn 2,4-difluoranilin
LEDER NC1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Difluoroaniline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -7.5°C
Färg Brun
Densitet 1.2680g/mL, 1.268
Kokpunkt 170°C (753.0 mmHg)
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H3NH2
Brytningsindex 1.5025 to 1.5075
Kvantitet 10 mL
Beilstein 12, I, 297
Merck Index 15, 3166
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 129.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Difluoroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.