Läs mer
2,4-Difluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11418916
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418916 25 g 25g
11408916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17052.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1550-35-2
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00010326
InChI-nyckel WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
IUPAC-namn 2,4-difluorbensaldehyd
LEDER FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzaldehyde
Smältpunkt 2°C to 3°C
Densitet 1.299
Kokpunkt 65°C to 66°C (17 mmHg)
Flampunkt 55°C (131°F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 2243422
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formel vikt 142.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.