Läs mer
2,4-Difluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 10757393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10757393 5 g Glasflaska 5g
10097342 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1550-35-2
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00010326
InChI-nyckel WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
IUPAC-namn 2,4-difluorbensaldehyd
LEDER FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Difluorobenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 2.0°C to 3.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.2900g/mL, 1.29
Kokpunkt 65.0°C to 66.0°C (17.0 mmHg)
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H3CHO
Brytningsindex 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formel vikt 142.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.