Läs mer
2,4-Difluorbenseneddiksyra, TRC
Produktkod. 30374313
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374313 25 g
30382994 5 g
30383849 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44540525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81228-09-3
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.13
Synonym 2,4-Difluorophenylacetic Acid, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetic Acid
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzeneacetic Acid
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Formel vikt 172.0336