Läs mer
2,4-difluorbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11460288
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460288 25 g 25g
11440288 1 g 1g
11450288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23821.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
CAS: 144025-03-6 | C6H5BF2O2 | 157,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144025-03-6
Molekylformel C6H5BF2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.91
MDL-nummer MFCD01318998
InChI-nyckel QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734334
IUPAC-namn (2,4-difluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 247 °C till 250 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 8616257
Formel vikt 157.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.