Läs mer
2,4-Difluorobenzoic acid, 98%
Produktkod. 11425423
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425423 25 g 25g
11415423 5 g 5g
11435423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13403.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1583-58-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1583-58-0
Molekylformel C7H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00011670
InChI-nyckel NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dfba, benzoic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorobenzoicacid, 2,4-difluoro-benzoic acid, zlchem 472, pubchem1336, acmc-1brgf, 2,4-difluorbenzoic acid, 2,4-difluorobezoic acid, 2 4-difluorobenzoic acid
PubChem CID 74102
IUPAC-namn 2,4-difluorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzoic acid
Smältpunkt 186°C to 190°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 973355
Formel vikt 158.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.